Learn More
Ethyl-(2S,4R)-4-Methylpipecolat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (2S,4R)-4-Methylpipecolate |
| CAS | 79199-62-5 |
| Summenformel | C9H17NO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (2S,4R)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2S-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CCN1)C |
| IUPAC-Name | Ethyl-(2S,4R)-4-methylpiperidin-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 171.24 |
| Formelmasse | 171.1259 |