Learn More
Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10143314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10143314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47023DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 104295-62-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H12N2O3
MDL-Nummer MFCD08271951
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI-Schlüssel RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C2=CC=CO2
IUPAC-Name Ethyl 5-(Furan-2-yl)-2-Methylpyrazol-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537645
Formelmasse 220.23
Reinheit (%) 97%