Learn More
Ethyl-3-(4-Chlorphenyl)-3-oxopropanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 2881-63-2 |
| Summenformel | C11H11O3Cl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-3-(4-chlorphenyl)-3-oxopropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.65 |
| Formelmasse | 226.0397 |