Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitative Filterkreise der Klasse 595
Artikelnummer. 10313881
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
110 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10313881 150 mm 100 Stück
10569441 125 mm 100 Stück
10559441 110 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10313881 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10311612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10 €
    22.51 € / 100 Stück
    Sparen 3.59 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Trennen von Partikeln aus Lebensmittelextrakten und Feststoffen aus verdauten Umweltproben. Whatman™ Rundfilterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 595 sind für mittelschnelle Filterung mit mittlerer bis feiner Partikelrückhaltung vorgeseh
Zellulosefilter zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien.
  • Dünnes Filterpapier
  • Mittelschnell
  • Mittlere bis feine Partikelretention
  • Trennt Partikel aus Lebensmittelextrakten
  • Filtert Feststoffe aus vergärten Umweltproben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 595, Kreis, 150 mm
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention 7 μm
Porengröße 4 bis 7 μm
Filtrationsgeschwindigkeit Ca. 80 s
Flussrate Mittelschnell
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Standardfilter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen).
Güte Gütegrad 595
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 150 mm