Learn More
Ethyl3-(4-fluoroanilino)crotonat, 97 %
Artikelnummer. 11443787
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443787 5 g 5 Gramm
11453787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18251.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18529-17-4
Summenformel C12H14FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.247
MDL-Nummer MFCD00016720
InChI-Schlüssel BUDOLSNUNUYBLF-HJWRWDBZSA-N
Synonym ethyl 3-4-fluoroanilino crotonate, z-ethyl 3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, ethyl 2z-3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, 3-4-fluorophenylamino but-2-enoic acid ethyl ester, ethyl z-3-4-fluoroanilino but-2-enoate, z-3-4-fluorophenylamino-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5811492
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-(4-Fluoranilin)but-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)NC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-fluoroanilino)crotonate
Menge 5 g
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 97%