Learn More
Ethyl3-(4-fluoroanilino)crotonat, 97 %
Artikelnummer. 11453787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453787 25 g 25 Gramm
11443787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18251.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18529-17-4
Summenformel C12H14FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.247
MDL-Nummer MFCD00016720
InChI-Schlüssel BUDOLSNUNUYBLF-HJWRWDBZSA-N
Synonym ethyl 3-4-fluoroanilino crotonate, z-ethyl 3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, ethyl 2z-3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, 3-4-fluorophenylamino but-2-enoic acid ethyl ester, ethyl z-3-4-fluoroanilino but-2-enoate, z-3-4-fluorophenylamino-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5811492
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-(4-Fluoranilin)but-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)NC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-fluoroanilino)crotonate
Menge 25 g
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 97%