Learn More
Ethyl 3-(4-Methoxybenzoyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386409 25 g 25 Gramm
11372137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07989.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236.267 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15118-67-9
Summenformel C13H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.267
MDL-Nummer MFCD00051784
InChI-Schlüssel FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester
PubChem CID 585132
IUPAC-Name Ethyl 4-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Menge 25 g
Beilstein 2120509
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%