Learn More
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30369888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9159351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Summenformel C9H8O3Cl2
Menge 1 g
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Molekulargewicht (g/mol) 235.06
Formelmasse 233.985