Learn More
Ethyl3,5-dimethyl-1H-Pyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10174251 5 g Glasflasche 5 Gramm
10164251 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 343760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-44-2
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00010645
InChI-Schlüssel IZSBSZYFPYIJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem23984, acmc-1cdc7, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacidethylester, ksc496q7t
PubChem CID 137477
IUPAC-Name Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(N1)C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 135°C to 136°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.