Learn More
Ethyl-3,5-dimethylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30342669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30342669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB124825100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Summenformel C11H14O2
Synonym 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178,0994 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)
Menge 100 mg