Learn More
Ethyl-3,5-dimethylisoxazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419087 2.5 g 2.50 Gramm
11429087 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20642.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17147-42-1 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17147-42-1
Summenformel C8H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
MDL-Nummer MFCD00052557
InChI-Schlüssel OQRHVDXUJAQVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylate, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylate, acmc-1c48c, ethyldimethylisoxazolecarboxylate, 4-carbethoxy-3,5-dimethylisoxazole, 4-carboethoxy-3,5-dimethylisoxazole
PubChem CID 736348
IUPAC-Name Ethyl 3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(ON=C1C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Siedepunkt 87°C to 89°C (2 mmHg)
Menge 2.5 g
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 97%