Learn More
Ethyl 3,5-Dinitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457184
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457184 50 g 50 Gramm
11467184 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21582.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-71-3
Summenformel C9H8N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 240.17
MDL-Nummer MFCD00007232
InChI-Schlüssel IBQREHJPMPCXQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69255
IUPAC-Name Ethyl3,5-dinitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-dinitrobenzoate
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 50 g
Beilstein 1995473
Synonym benzoic acid, 3,5-dinitro-, ethyl ester, acmc-20al01, ethyl 3,5-dinitrobenzoate, 3,5-dinitrobenzoic acid ethyl ester, 3,5-dinitro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,5-dinitro-, ethyl ester, benzoic acid,3,5-dinitro-, ethyl ester
Formelmasse 240.17
Reinheit (%) 98%