Learn More
Ethyl3-Amino-1 H-Pyrazol-4 -Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494233 5 g 5 Gramm
11404243 25 g 25 Gramm
11414243 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10882.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6994-25-8
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.157
MDL-Nummer MFCD00005238
InChI-Schlüssel YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
PubChem CID 81472
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 5 g
Beilstein 4964
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) 99%