Learn More
Ethyl-3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029636
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11476220 1 g 1 Gramm
11486220 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11476220
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27124.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39786-35-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39786-35-1
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00641330
InChI-Schlüssel PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate, 3-aminocoumarilic acid ethyl ester, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl 3-aminobenzo b furan-2-carboxylate, ethyl 3-azanyl-1-benzofuran-2-carboxylate, 3-amino-2-benzofurancarboxylic acid ethyl ester, 3-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, enamine_001390, ethyl 3-aminocoumarilate, ethyl3-aminobenzofuran-2-carboxylate
PubChem CID 2063537
IUPAC-Name Ethyl 3-Amino-1-Benzofuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2O1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 97%