Learn More
Ethyl 3-Aminobenzoate Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30136849
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136849 50 g 50 Gramm
17931585 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67856550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886-86-2
Summenformel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 261.29
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
IUPAC-Name ethyl 3-aminobenzoate;methanesulfonic acid
SMILES CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricaine Methanesulfonate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 261.0671