Learn More
Ethyl-3-Aminocrotonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020884
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11419873
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12991.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 626-34-6 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Aminocrotonat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Es wird auch als Wirkstoff bei der pharmazeutischen Synthese und als Futterhilfsmittel verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidations- und Reduktionsmitteln. Luft- & feuchtigkeitsempfindlich & hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-34-6
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00008073,MFCD02730138
InChI-Schlüssel YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-Aminobut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminocrotonate
Schmelzpunkt 29°C to 35°C
Siedepunkt 210°C to 215°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 471284
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥98%