Learn More
Ethyl-3-Aminocrotonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-Aminocrotonate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+ |
| Formelmasse | 129.079 |