Learn More
Ethyl-3-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl-3-brompropionat wurde bei der Herstellung von (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-bromopropionate |
| Dichte | 1.416 |
| Siedepunkt | 67°C to 71°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Brechungsindex | 1.452 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1700933 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. |
| Formelmasse | 181.03 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl 3-bromopropionate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-bromopropionate
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.