Learn More
Ethyl3-Chlor-2,2-Dimethylpropanoat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10679514 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10196892 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10679514 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00660EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 106315-37-1
Summenformel C7H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.629
MDL-Nummer MFCD00220052
InChI-Schlüssel NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 287572
IUPAC-Name Ethyl3-chloro-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester
Formelmasse 164.63
Reinheit (%) 97%