Learn More
Ethyl-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408725 10 g 10 Gramm
15488715 1 g 1 Gramm
15498715 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33967.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128073-16-5 | Molecular Formula: C9H7ClF3NO2 | Molecular Weight: 253.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128073-16-5
Summenformel C9H7ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.605
MDL-Nummer MFCD06656414
InChI-Schlüssel COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
IUPAC-Name Ethyl-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 253.6
Reinheit (%) 96%