Learn More
Ethyl-3-Cyclopropyl-3-Oxopropanoat, TRC
Artikelnummer. 30382944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382944 10 g -
30385291 50 g -
30371275 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92632810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24922-02-9
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
IUPAC-Name Ethyl-3-Cyclopropyl-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formelmasse 156.0786