Learn More
Ethyl-3-Cyclopropyl-3-Oxopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416617 5 g 5 Gramm
15406617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33756.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24922-02-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24922-02-9
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
MDL-Nummer MFCD00184570
InChI-Schlüssel LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
PubChem CID 262979
IUPAC-Name ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%