Learn More
Ethyl3-(Dimethylamino)acrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435707 250 g 250 Gramm
11415707 10 g 10 Gramm
11425707 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24291.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3-(Dimethylamino)acrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 90 g/l bei 25 °C
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Siedepunkt 118°C to 121°C (10 mmHg)
Strukturformel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.512
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 90g/L (25°C).
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99%