missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl3-(Dimethylamino)acrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7027496
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11415707

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24291.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol

Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethyl 3-(Dimethylamino)acrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.

Löslichkeit
Wasserlöslich, 90 g/l bei 25 °C

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Siedepunkt 118°C to 121°C (10 mmHg)
Strukturformel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.512
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 90g/L (25°C).
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt