Learn More
Ethyl-3-ethoxypropionat, +99 %, rein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10616091 1 L Glasflasche 1 Liter
10541501 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10686594 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-69-9
Summenformel C7H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00051356
InChI-Schlüssel BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC-Name Ethyl 3-Ethoxypropanoat
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethoxypropionate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.9490g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5
Brechungsindex 1.4060 to 1.408
Menge 1 L
Relative Dichte 0.949
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6% (20 c)
Stabilisator 50 to 100ppm BHT
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-ethoxypropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.