Learn More
Ethyl-3-Ethoxypropionat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406946
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406946 1000 mL 1000 Milliliter
11416946 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24024.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.186 g/mol
Ethyl 3-ethoxypropionate is used in the synthesis of phenols and selective inhibitors of cyclin-dependant kinase 4/6 for novel cancer therapies. It is also used as a solvent to prepare polymers. Further, it is used in paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Ethoxypropionat wird bei der Synthese von Phenolen und selektiven Inhibitoren cyclinabhängiger Kinase 4/6 für neuartige Krebstherapien verwendet. Wird auch als Lösungsmittel zur Herstellung von Polymeren verwendet. Darüber hinaus wird es in Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Schwach mischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-69-9
Summenformel C7H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.186
MDL-Nummer MFCD00051356
InChI-Schlüssel BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC-Name Ethyl 3-Ethoxypropanoat
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethoxypropionate
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 0.949
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 59°C (142°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.4065
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3272
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents. Slightly miscible with cold water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) ≥99%