Learn More
Ethyl-3-ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390084
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390084 5 g 5 Gramm
11300094 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00526.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53064-41-8
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD00014094
InChI-Schlüssel JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid ethylester, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1b03d, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 3745090
IUPAC-Name Ethyl 3-Ethyl-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCC1=NOC(=C1C(=O)OCC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Dichte 1.07
Siedepunkt 71°C to 72°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 5 g
Beilstein 1073370
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 98%