Learn More
Ethyl-3-Ethyoxypropionat, TRC
Artikelnummer. 30375955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375955 500 mL
30374517 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE917835500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-69-9
Summenformel C7H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.18
Synonym Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Ethyoxypropionate
Menge 500 mL
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 146.0943