Learn More
Ethyl-3-ethylpropionat, TRC
Artikelnummer. 30387223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387223 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9178351L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Ethyoxypropionate
CAS 763-69-9
Summenformel C7H14O3
Menge 1 L
Synonym Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 146.18
Formelmasse 146.0943