Learn More
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497838 250 mg 250 Milligramm
15477838 1 g 1 Gramm
15487838 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61315.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33166-77-7 | C11H11FO3 | 210.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33166-77-7
Summenformel C11H11FO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.204
MDL-Nummer MFCD03424809
InChI-Schlüssel MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063904
IUPAC-Name Ethyl3-(3-Fluorphenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.166 g/mL
Siedepunkt 262°C to 263°C
Brechungsindex 1.517
Menge 250 mg
Synonym ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p
Formelmasse 210.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit