Learn More
Ethyl-3-formylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419690
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419690 250 mg 250 Milligramm
11429690 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11419690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50945.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 33745-47-0 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Ethyl 3-formylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Formylbenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33745-47-0
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD08064275
InChI-Schlüssel XZYGRRSTJVFZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylbenzoic acid ethyl ester, 3-formyl-benzoic acid ethyl ester, 3-carbethoxybenzaldehyde, ethyl 3-methanoylbenzoate, acmc-20an34, 3-ethoxycarbonylbenzaldehyde
PubChem CID 11084437
IUPAC-Name Ethyl-3-formylbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-formylbenzoate
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%