Learn More
Ethyl-3Hydroxybutyrat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793851 500 g Glasflasche 500 Gramm
10712325 25 g Glasflasche 25 Gramm
10498450 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118545000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5405-41-4
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00004545
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC-Name Ethyl-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4195 to 1.4215
Menge 500 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Relative Dichte 1.01
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit