Learn More
Ethyl-3-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30372713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372713 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91895525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Summenformel C6 H12 O3
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC-Name Ethyl-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0786