Learn More
Ethyl 3-Mercaptopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15254634 25 g Glasflasche -
15244634 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137410250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5466-06-8 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-06-8
IUPAC-Name Ethyl-3-sulfanylpropanoat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-mercaptopropionate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0590g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O2S
Strukturformel HSCH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580
Menge 25 g
Beilstein 03,555
Relative Dichte 1.059
Synonym ethyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, ethyl ester, 3-mercaptopropanoic acid ethyl ester, 3-mercaptopropionic acid ethyl ester, ethyl 3-mercaptopropanoate, ethyl beta-mercaptopropionate, unii-22gqz8p70d, propionic acid, 3-mercapto-, ethyl ester, ethyl 3-mercaptopropanoic acid, ethyl .beta.-mercaptopropionate
InChI-Schlüssel CJQWLNNCQIHKHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCS
Molekulargewicht (g/mol) 134.2
PubChem CID 21625
Formelmasse 134.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-mercaptopropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.