Learn More
Ethyl-3-Methy-1-H-Pyrazol-5-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10733483 10 g 10 Gramm
10613423 1 g 1 Gramm
10108714 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01217EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4027-57-0
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00052514
InChI-Schlüssel BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC-Name Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 95%