Learn More
Ethyl-3-Methyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11495043 25 g 25 Gramm
11475043 1 g 1 Gramm
11485043 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11495043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12304.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4027-57-0 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4027-57-0
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00052514
InChI-Schlüssel BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC-Name Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Menge 25 g
Beilstein 4192
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%