Learn More
Ethyl-3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368045 100 g 100 Gramm
11348045 5 g 5 Gramm
11358045 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08218.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 186.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat wird als Schilddrüseninhibitor verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform und Aceton. Etwas in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22232-54-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.229
MDL-Nummer MFCD00027421
InChI-Schlüssel CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-2-Sulfanylidenimidazol-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
pH 5.0 to 7.0
Menge 100 g
Beilstein 144339
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,1798
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. Sightly soluble in water.
Formelmasse 186.24
Reinheit (%) 97%