Learn More
Ethyl-3-(Methyl-d3-mercapto)propionat, TRC
Artikelnummer. 30385793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385793 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30385793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9251025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Summenformel C6 2H3 H9 O2 S
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-3-(trideuteriomethylsulfanyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 151.24
Formelmasse 151.0746