Learn More
Ethyl-3-methylisoxazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389125 1 g -
11399125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16362.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20328-15-8 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20328-15-8
Summenformel C7H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.153
MDL-Nummer MFCD01075736
InChI-Schlüssel AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 317668
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CON=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Siedepunkt 64°C (0.6 mmHg)
Brechungsindex 1.4595
Menge 1 g
Beilstein 1072756
Formelmasse 155.15
Reinheit (%) 97%