Learn More
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11965341 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11965341 100 g Glasflasche 100 Gramm
10790941 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11965341 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 269631000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 17.0°C to 18.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Brechungsindex 1.5105 to 1.5125
Menge 100 g
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement