Learn More
Ethyl 3-Oxo-3-(4-Pyridyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478208
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61647.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-17-3
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00094021
InChI-Schlüssel PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
IUPAC-Name Ethyl3-Oxo-3-Pyridin-4-ylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
Schmelzpunkt 53°C to 59°C
Farbe Braun
Dichte 1.155 g/mL
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest