Learn More
Ethyl-3-oxododecanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 67342-99-8 |
| Summenformel | C14 H26 O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OCC |
| IUPAC-Name | ethyl-3-oxododecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.354 |
| Formelmasse | 242.188 |