Learn More
Ethyl3-Phenylpropionat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420004 250 g 250 Gramm
11410004 50 g 50 Gramm
11400004 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13055.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2021-28-5 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Ethyl 3-phenylpropionate is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also used in the synthesis of pyrimidine based inhibitors of cyclin-dependant kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Phenylpropionat wird als Zwischenprodukt für Arzneistoffe verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Pyrimidin-basierenden Inhibitoren cyclin-abhängiger Kinasen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ölen und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2021-28-5
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00009206
InChI-Schlüssel JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-phenylpropionate, ethyl hydrocinnamate, ethyl dihydrocinnamate, benzenepropanoic acid, ethyl ester, 3-phenylpropionic acid ethyl ester, hydrocinnamic acid, ethyl ester, ethylhydrocinnamoate, ethyl benzenepropanoate, unii-58e9z9v64d, ethylphenyl propanoate
PubChem CID 16237
IUPAC-Name Ethyl-3-phenylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-phenylpropionate
Dichte 1.016
Siedepunkt 118°C (3 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 250 g
Beilstein 1910432
Löslichkeitsinformationen Miscible with oils and ethanol. Immiscible with water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%