Learn More
Ethyl-3-phenylpropionat, TRC
Artikelnummer. 30378191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378191 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92572025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocinnamic acid ethyl ester
CAS 2021-28-5
Summenformel C11 H14 O2
Menge 25 g
Synonym Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-3-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.0994