Learn More
Ethyl-3-(Pyridin-2-ylamino)propanoat, TRC
Artikelnummer. 30369484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369484 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92562010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Summenformel C10H14N2O2
Menge 10 g
Synonym N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)CCNc1ccccn1
IUPAC-Name Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.1055