Learn More
Ethyl3-(tert-butyl)-1-Methyl-1 H-Pyrazol-5-Carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110662
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10110662 1 g 1 Gramm
10580933 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03148DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 133261-10-6
Summenformel C11H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.277
InChI-Schlüssel JCOHRMJIHAFFBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799344
IUPAC-Name Ethyl-5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formelmasse 210