Learn More
Ethyl3-(tert-butyl)-1-Methyl-1 H-Pyrazol-5-Carboxylat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Menge | 10 g |
| Synonym | ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester |
| Formelmasse | 210 |