Learn More
Ethyl-3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoat, TRC
Artikelnummer. 30376378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376378 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE926483250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Summenformel C5 H5 N O3 S
Menge 250 mg
Synonym 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 159.163
Formelmasse 158.999