Learn More
Ethyl 3-(Trifluormethyl)pyrazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15264278 25 g 25 Gramm
15254278 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264278 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452280250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155377-19-8
Summenformel C7H7F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.14
MDL-Nummer MFCD00052083
InChI-Schlüssel VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
IUPAC-Name Ethyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 140.0°C to 147.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 208.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.