Learn More
Ethyl-3-(Trimethylsilyl)propiolat, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10423755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10423755 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10423755 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381550010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16205-84-8
MDL-Nummer MFCD00074886
InChI-Schlüssel QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 568601
IUPAC-Name Ethyl-3-trimethylsilylprop-2-ynoat
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Farbe Farblos
Dichte 0.8970g/mL
Siedepunkt 92.0°C to 96.0°C (28.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14O2Si
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCOOCH2CH3
Brechungsindex 1.4410 to 1.4430
Menge 1 g
Relative Dichte 0.897
Synonym ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
Molekulargewicht (g/mol) 170.28
Formelmasse 170.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.